Kaliumchlorid, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 4.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 1 Nej: 2 
revendeur de PC / Responsable équipe / fontenay sous bois
Ja, jeg anbefaler
le bouchon est simple a enlever. Le produit a eu le comportement adéquat
Svar
vwr.com medarbejder Offentliggjort 28/02/2019
Merci pour votre commentaire qui nous aide à nous améliorer.
Synonymer: Potassiumchloride
MQ300
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
1.04936.0500EA 227.4 DKK
1.04936.0500 1.04936.1000 1.04936.5000 1.04936.9050 1.04936.9010 1.04936.0250
Kaliumchlorid, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
På tilbud lige nu
De valgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)