Kaliumchlorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04933.0500 1.04933.9025
1.04933.0500EA 684 DKK
1.04933.0500 1.04933.9025
Kaliumchlorid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO for analysis, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
Kogepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 773 °C
Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)