Kaliumchlorid, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
529552-1 529552-250
529552-1EA 1210 DKK
529552-1 529552-250
Kaliumchlorid, Millipore®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621