Kaliumchlorid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Potassiumchloride
0509.0500EA 330 DKK
0509.0500 0509.1000 0509.5000
Kaliumchlorid, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74.55 g/mol
Kogepunkt: 1420
Smeltepunkt: 773
Massefylde: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay min. 99 %
Acidity and Alkalinity passes test
Iron (Fe) max. 0.005 %
Sodium (Na) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %