Cæsiumchlorid 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Cesium Chloride
22960.131EA 758 DKK
22960.131 22960.180
Cæsiumchlorid 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Cæsiumchlorid
Formel: CsCl
Molekylvægt: 168.36 g/mol
Kogepunkt: 1303
Smeltepunkt: 646
Massefylde: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Al (Aluminium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 3 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 20 ppm
Li (Lithium) Max. 2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Rb (Rubidium) Max. 200 ppm
Zn (Zinc) Max. 3 ppm