Cæsiumchlorid, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cesium Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
1.02039.0050EA 3940 DKK
1.02039.0050 1.02039.0250 1.02039.1000
Cæsiumchlorid, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Cæsiumchlorid
Formel: CsCl
Kogepunkt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 646 °C
Massefylde: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1860 g/L (20 °C)
Melting Point 646 °C
Molar Mass 168.36 g/mol
Bulk Density 1800 kg/m³
Boiling Point 1382 °C
Density 3.97 g/cm³ (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/L, H₂O, 20 °C)