Cæsiumchlorid 99+%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cesium Chloride
422850250 422851000 422855000
ACRO422850250EA 329 DKK
ACRO422850250 ACRO422851000 ACRO422855000
Cæsiumchlorid 99+%, pure
Cæsiumchlorid
Formel: CsCl
Molekylvægt: 168.36 g/mol
Kogepunkt: 1290 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 646 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Rhodium (Rh) ≥24.0 %