Cæsiumchlorid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cesium Chloride
192810100 192810500 192812500
ACRO192810100EA 499 DKK
ACRO192810100 ACRO192810500 ACRO192812500
Cæsiumchlorid 99.999% (trace metals basis), extra pure
Cæsiumchlorid
Formel: CsCl
Molekylvægt: 168.36 g/mol
Kogepunkt: 1290 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 646 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010955
CAS-nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %