Natriumhydrogenkarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Sodium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06329.0500
1.06329.1000
1.06329.5000
1.06329.9050
1.06329.9025
1.06329.0500EA
298
DKK
1.06329.0500
1.06329.1000
1.06329.5000
1.06329.9050
1.06329.9025
Natriumhydrogenkarbonat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Natriumhydrogenkarbonat
Formel:
NaHCO₃ Molekylvægt: 84.01 g/mol Smeltepunkt: 270 Massefylde: 2.159 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS-nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 96 g/l (20 °C) |
Melting Point | 270 °C (decomposition) |
Molar Mass | 84.01 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Vapor Pressure | 8.3 hPa (30 °C) |
Density | 2.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |