Kaliumhydrogenkarbonat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Potassium bicarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04854.0500
1.04854.9025
1.04854.0500EA
1090
DKK
1.04854.0500
1.04854.9025
Kaliumhydrogenkarbonat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel:
KHCO₃ Smeltepunkt: 292 °C Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011402 CAS-nummer: 298-14-6 EINECS: 206-059-0 Merck Index: 13,07691 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 333 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 100.12 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m3 |
Density | 2.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8.0 - 8.6 (50 g/l, H2O, 20 °C) |