Kaliumhydrogenkarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
1.04852.9029EA 0 DKK
1.04852.9029 1.04852.9500 1.04852.1000
Kaliumhydrogenkarbonat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, FCC, E501, SAFC®
Kaliumhydrogenkarbonat
Formel: KHCO₃
Smeltepunkt: 292 °C
Massefylde: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011402
CAS-nummer: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691