Natriumcarbonat

Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt

P028.1 P028.2 P028.5
ROTHP028.1EA 160.36 DKK
ROTHP028.1 ROTHP028.2 ROTHP028.5
Natriumcarbonat
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Molekylvægt: 105.99 g/mol
Kogepunkt: 1600
Smeltepunkt: 854
Massefylde: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR