Natriumcarbonat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
A135.1 A135.2 A135.3
ROTHA135.1EA 205.11 DKK
ROTHA135.1 ROTHA135.2 ROTHA135.3
Natriumcarbonat
Sodium carbonate
Formel: Na₂CO₃
Molekylvægt: 105.99 g/mol
Kogepunkt: 1600
Smeltepunkt: 854
Massefylde: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003494
CAS-nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
REACH: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM