Natriumcarbonat, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
MQ100
1.06395.0050
1.06395.0500
1.06395.0050EA
1460
DKK
1.06395.0050
1.06395.0500
Natriumcarbonat, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Sodium carbonate
Formel:
Na₂CO₃ Molekylvægt: 105.99 g/mol Kogepunkt: 1600 Smeltepunkt: 854 Massefylde: 2.53 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003494 CAS-nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 REACH: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point | 854 °C |
Molar Mass | 105.99 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 1600 °C (decomposition) |
Density | 2.53 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C) |