Ske-spatel
Leverandør: RSG
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
210.150 210.180 210.210 210.250
231-0436EA 445 DKK
231-0436 231-0437 231-0438 231-0439
Ske-spatel
Spatler
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-ske til en lang række opgaver.
  • Med rundt håndtag
  • God termisk resistens, autoklaverbar
  • God kemisk resistens
  • Rengøres nemt og hurtigt