Kaliumkarbonat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04928.0500
1.04928.1000
1.04928.9050
1.04928.0500EA
929
DKK
1.04928.0500
1.04928.1000
1.04928.9050
Kaliumkarbonat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Kaliumkarbonat
Formel:
K₂CO₃ Smeltepunkt: 891 °C Massefylde: 2,42 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011382 CAS-nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 1120 g/l (20 °C) |
Melting Point | 891 °C |
Molar Mass | 138.21 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Density | 2.43 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 - 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |