Natriumcyanid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06437.1000 1.06437.9050
1.06437.1000EA 490 DKK
1.06437.1000 1.06437.9050
Natriumcyanid, Supelco®
Sodium cyanide
Formel: CNNa
Kogepunkt: 1496 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003523
CAS-nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN nummer: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,08679