Natriumcyanid 98%, granules
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
L13278.18EA 310 DKK
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
Natriumcyanid 98%, granules
Sodium cyanide
Purity: 98% CAS No.: 143-33-9 Molecular Formula: CNNa Formula Weight: 49.01 Odour: schwach nach bitt.Mande Melting Point: 563° Boiling Point: ca 1500° Beilstein Reference: 3587243 Merck Reference: 14,8605 UN No.: 1689 MDL No.: MFCD00003523
Formel: CNNa
Molekylvægt: 49.01 g/mol
Kogepunkt: ∼1500 °C
Smeltepunkt: 563 °C
Massefylde: 1.61
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003523
CAS-nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN nummer: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,8605