Natriumcyanid 98+%, extra_pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
370310010 370310050 370310025
ACRO370310010EA 982 DKK
ACRO370310010 ACRO370310050 ACRO370310025
Natriumcyanid 98+%, extra_pure
Sodium cyanide
Formel: CNNa
Molekylvægt: 49.01 g/mol
Kogepunkt: 1496
Smeltepunkt: 562 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003523
CAS-nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN nummer: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder or granular powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤0.1 %
Sodium carbonate (Na2CO3) 0.2 to 0.8 %
Sodium hydroxide (NaOH) 0.3 to 0.8 %
Sodium formate 0.1 to 0.5 %