Natriumcyanid 98% analysis_for
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
194660250 194661000 194665000
ACRO194660250EA 243 DKK
ACRO194660250 ACRO194661000 ACRO194665000
Natriumcyanid 98% analysis_for
Sodium cyanide
Formel: CNNa
Molekylvægt: 49.01 g/mol
Kogepunkt: 1496
Smeltepunkt: 562 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003523
CAS-nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN nummer: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfide (S) ≤0.003 %
Thiocyanate (SCN) ≤0.05 %
Phosphate (PO4) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.2 %
Zinc (Zn) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)