Kaliumcyanid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04967.0100
1.04967.1000
1.04967.9025
1.04967.0100EA
669
DKK
1.04967.0100
1.04967.1000
1.04967.9025
Kaliumcyanid, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Potassium cyanide
Formel:
KCN Molekylvægt: 65.12 g/mol Kogepunkt: 1625 Smeltepunkt: 634 Massefylde: 1.55 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011397 CAS-nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN nummer: 1680 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,07709 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 716 g/l (25 °C) |
Melting Point | 634 °C |
Molar Mass | 65.12 g/mol |
Bulk Density | 750 kg/m3 |
Boiling Point | 1625 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 1.55 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 - 12 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |