Kaliumcyanid 97
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13273.22 L13273.36
L13273.22EA 402 DKK
L13273.22 L13273.36
Kaliumcyanid 97
Potassium cyanide
Purity: 97+% CAS No.: 151-50-8 Molecular Formula: CKN Formula Weight: 65.12 Melting Point: 634° Boiling Point: 1625° Merck Reference: 14,7626 UN No.: 1680 MDL No.: MFCD00011397
Formel: KCN
Molekylvægt: 65.12 g/mol
Kogepunkt: 1625 °C
Smeltepunkt: 634
Massefylde: 1.52
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN nummer: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709