Kaliumcyanid ≥96.0% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 303 DKK
12136.18 12136.30 12136.A1
Kaliumcyanid ≥96.0% ACS
Potassium cyanide
Formel: KCN
Molekylvægt: 65.12 g/mol
Kogepunkt: 1625 °C
Smeltepunkt: 634
Massefylde: 1.52
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN nummer: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,7626