Kaliumcyanid 97+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
388315000 388310025 388310100 388311000
ACRO388315000EA 955 DKK
ACRO388315000 ACRO388310025 ACRO388310100 ACRO388311000
Kaliumcyanid 97+%, extra pure
Potassium cyanide
Formel: KCN
Molekylvægt: 65.12 g/mol
Kogepunkt: 1625 °C
Smeltepunkt: 634 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011397
CAS-nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN nummer: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥97.0 %
Water ≤0.2 %
Carbonate (CO3) ≤1 % (as K2CO3)
Potassium formate ≤0.5 %
Free alkali (KOH) ≤1 %