Kaliumcyanid 97+% analysis_for
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
196605000
196600025
196601000
196602500
ACRO196605000EA
1160
DKK
ACRO196605000
ACRO196600025
ACRO196601000
ACRO196602500
Kaliumcyanid 97+% analysis_for
Potassium cyanide
Formel:
KCN Molekylvægt: 65.12 g/mol Kogepunkt: 1625 °C Smeltepunkt: 634 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011397 CAS-nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN nummer: 1680 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,07709 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥97.0 % |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Thiocyanate (SCN) | ≤100 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤5000 ppm |
Sulfur (S) | ≤10 ppm |