Natriumbromat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
8.14368.0250EA 415 DKK
8.14368.0250 8.14368.9025 8.14368.1000 8.14368.7500
Natriumbromat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Molekylvægt: 150.89 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 381
Massefylde: 3.254 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN nummer: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 381 °C (decomposition)
Molar Mass 150.89 g/mol
Density 3.3 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral,Aqueous solution
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer