Natriumbromat ≥99%, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
02151-1KG 02151-25KG
02151-1KGEA 967 DKK
02151-1KG 02151-25KG
Natriumbromat ≥99%, Fluka™
Sodium bromate
Formel: BrNaO₃
Kogepunkt: Decomposes on heating
Smeltepunkt: 381 °C (dec.)
Massefylde: 3,339 g/cm³ (17.5 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN nummer: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Bromide (Br) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %