Natriumbromat 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
208871000
208875000
208870025
ACRO208871000EA
262
DKK
ACRO208871000
ACRO208875000
ACRO208870025
Natriumbromat 99+%, ekstra ren
Sodium bromate
Formel:
BrNaO₃ Kogepunkt: 1390 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 381 °C (dec.) Massefylde: 3,33 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003476 CAS-nummer: 7789-38-0 EINECS: 232-160-4 UN nummer: 1494 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08736 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Bromide (Br) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |