Kaliumbromat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18258.0E A18258.22 A18258.36
A18258.0EEA 2950 DKK
A18258.0E A18258.22 A18258.36
Kaliumbromat ≥99%
Potassium bromate
Purity: 99% CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 370° dec. UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
Formel: KBrO₃
Smeltepunkt: ∼ 370 °C (dec.)
Massefylde: 3,27
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN nummer: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7617