Kaliumbromat 99+%, extra pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
208855000 208850025
ACRO208855000EA 644 DKK
ACRO208855000 ACRO208850025
Kaliumbromat 99+%, extra pure
Potassium bromate
Formel: KBrO₃
Smeltepunkt: 350 °C
Massefylde: 3,27 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011359
CAS-nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN nummer: 1484
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07779
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm