Lithiumbromid ≥99%, crystalline powder
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 DKK
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Lithiumbromid ≥99%, crystalline powder
Lithium bromide
Formel: LiBr
Molekylvægt: 86.84 g/mol
Kogepunkt: 1265
Smeltepunkt: 550
Massefylde: 3.46 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011077
CAS-nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)