Kaliumbromid
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A137.1 A137.2
ROTHA137.1EA 200.78 DKK
ROTHA137.1 ROTHA137.2
Kaliumbromid
Potassium bromide
Formel: KBr
Kogepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 730 °C
Massefylde: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701