Kaliumbromid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04904.0100
1.04904.0500
1.04904.0100EA
2530
DKK
1.04904.0100
1.04904.0500
Kaliumbromid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Potassium bromide
Formel:
KBr Kogepunkt: 1435 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 730 °C Massefylde: 2,75 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS-nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 730 °C |
Molar Mass | 119.00 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1435 °C |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (795 °C) |
Density | 2.75 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |