Kaliumbromid 99+% til IR spektroskopi
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
206391000 206390250 206395000
ACRO206391000EA 788 DKK
ACRO206391000 ACRO206390250 ACRO206395000
Kaliumbromid 99+% til IR spektroskopi
Potassium bromide
Formel: KBr
Kogepunkt: 1435 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 734 °C
Massefylde: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011358
CAS-nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Additional info Application test: Passes test
Absorbance ≤0.015 (other: 420-4000 1/cm)