Natriumborhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18823.0100EA
833
DKK
8.18823.0100
8.18823.9999
8.18823.0025
Natriumborhydrid til syntese, Sigma-Aldrich®
Natriumborhydrid
Formel:
NaBH₄ Molekylvægt: 37,83 g/mol Smeltepunkt: 400 °C Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN nummer: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 12,08735 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 550 g/l (25 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | 400 °C (slow decomposition) |
Molar Mass | 37.83 g/mol |
Bulk Density | 350 - 500 kg/m3 |
Boiling Point | 500 °C (decomposition) |
Explosion Limit | 3.02 %(V) |
Density | 1.07 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 220 °C |
Hazard Class | 4.3 |
Hazard Class Description | Dangerous When Wet Material |