Natriumborhydrid 98%, pellets (1-2 cm)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
201481000 201485000 201480025
ACRO201481000EA 717 DKK
ACRO201481000 ACRO201485000 ACRO201480025
Natriumborhydrid 98%, pellets (1-2 cm)
Natriumborhydrid
Formel: NaBH₄
Molekylvægt: 37.83 g/mol
Smeltepunkt: 360 °C (dec.)
Flammepunkt: 69
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN nummer: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Pellets
Assay ≥97.5 % (NaBH4)