Natriumborhydrid 99%, powder
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
200051000
200050250
200055000
ACRO200051000EA
1120
DKK
ACRO200051000
ACRO200050250
ACRO200055000
Natriumborhydrid 99%, powder
Natriumborhydrid
Formel:
NaBH₄ Smeltepunkt: 360 °C (dec.) Massefylde: 1,07 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 69 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003518 CAS-nummer: 16940-66-2 EINECS: 241-004-4 UN nummer: 1426 ADR: 4.3,I Merck Index: 13,08664 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |