Lithiumtetrahydroborat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
206810100 206810500 206810050
ACRO206810100EA 1380 DKK
ACRO206810100 ACRO206810500 ACRO206810050
Lithiumtetrahydroborat 95%
Lithium tetrahydroborate
Formel: H₄BLi
Molekylvægt: 21.78 g/mol
Kogepunkt: 66
Smeltepunkt: 280 °C
Massefylde: 0.66 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011088
CAS-nummer: 16949-15-8
EINECS: 241-021-7
UN nummer: 1413
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05547
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Assay ≥94 %