di-Natriumtetraborat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06309.0025
1.06309.0025EA 1230 DKK
1.06309.0025
di-Natriumtetraborat, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
Kogepunkt: 1575 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 742 °C
Massefylde: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081185
CAS-nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)