di-Natriumtetraborat, anhydrous analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Borax, Sodium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
1.06306.0250EA 756 DKK
1.06306.0250 1.06306.1000 1.06306.9025
di-Natriumtetraborat, anhydrous analytical reagent, Supelco®
di-Natriumtetraborat
For flere oplysninger om specifikationer og risici se www.vwr.com eller VWR's kemikaliekataloger
Formel: Na₂B₄O₇
Molekylvægt: 201.22 g/mol
Kogepunkt: 1575
Smeltepunkt: 742
Massefylde: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081185
CAS-nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 25.6 g/l (20 °C)
Melting Point 742 °C
Molar Mass 201.21 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 1575 °C (decomposition)
Vapor Pressure 7.3 hPa (1200 °C)
Density 2.37 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (25 g/l, H2O, 20 °C)