di-Lithiumtetraborat analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 525 DKK
1.05699.0100 1.05699.1000
di-Lithiumtetraborat analyse reagens, Supelco®
di-Lithiumtetraborat
Formel: Li₂B₄O₇
Smeltepunkt: 918 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011083
CAS-nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)