1,4-Dioxan 99+% for spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Dioxan
167800025 167805000 167800010
ACRO167800025EA 3710 DKK
ACRO167800025 ACRO167805000 ACRO167800010
1,4-Dioxan 99+% for spectroscopy
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 1.034 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN nummer: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %