1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03603.0025 8.03603.0100
8.03603.0025EA 545 DKK
8.03603.0025 8.03603.0100
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen til syntese, Sigma-Aldrich®
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen
Formel: C₇H₁₂N₂
Kogepunkt: 110 °C (20 hPa)
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005554
CAS-nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 124.18 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Flash Point 94 °C
Refractive Index 1.519 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)