1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
159610250 159611000
ACRO159610250EA 612 DKK
ACRO159610250 ACRO159611000
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonen
Formel: C₇H₁₂N₂
Kogepunkt: 95…98 °C (7,5 mmHg)
Massefylde: 1 g/cm³
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005554
CAS-nummer: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %