1-Methyl-1-cyclopenten ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A18816.14 A18816.06 A18816.22
A18816.14EA 2480 DKK
A18816.14 A18816.06 A18816.22
1-Methyl-1-cyclopenten ≥98%
1-Methyl-1-cyclopenten
Purity: 98% CAS No.: 693-89-0 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.4310 Melting Point: -142° Boiling Point: 73-75° Beilstein Reference: 1900640 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001397
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 73…75 °C
Smeltepunkt: –142 °C
Massefylde: 0,779
Flammepunkt: –17 °C (1 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001397
CAS-nummer: 693-89-0
EINECS: 211-762-0
UN nummer: 3295
ADR: 3,II