1-Methylcyclohexen 96%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Purity: 96%
CAS No.: 591-49-1
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 108-112°
Beilstein Reference: 1304483
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001548
Formel:
C₇H₁₂ Kogepunkt: 108…112 °C Massefylde: 0,810 Flammepunkt: –1 °C (30 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001548 CAS-nummer: 591-49-1 EINECS: 209-718-0 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |