Bicyclohexyl 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
402211000 402210250
ACRO402211000EA 1630 DKK
ACRO402211000 ACRO402210250
Bicyclohexyl 99%
Bicyclohexyl
Formel: C₁₂H₂₂
Molekylvægt: 166.31 g/mol
Kogepunkt: 227 °C
Smeltepunkt: 3…4 °C
Massefylde: 0.86 g/cm³
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003815
CAS-nummer: 92-51-3
EINECS: 202-161-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %