Methylcyclopentan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
66490-10ML 66490-50ML
66490-10MLEA 889 DKK
66490-10ML 66490-50ML
Methylcyclopentan, Supelco®
Methylcyclopentane
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84.16 g/mol
Kogepunkt: 71.8
Smeltepunkt: –142 °C
Massefylde: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001382
CAS-nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN nummer: 2298
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3e3c51a409b5a8aa806b4f63abf84367e1dd8be&vid=93336b4a275aa301959c1aa44a582ee3caebfb16&prid=web&clid=SAPDAM