Methylcyclopentan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20789.0005 8.20789.0250
8.20789.0005EA 250 DKK
8.20789.0005 8.20789.0250
Methylcyclopentan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methylcyclopentane
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84.16 g/mol
Kogepunkt: 71.8
Smeltepunkt: –142 °C
Massefylde: 0.74 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001382
CAS-nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN nummer: 2298
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -142 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 72 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 150 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.4087 (20 °C, 589 nm)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 315 °C