Methylcyclopentan 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
345245000 345240250 345240025
ACRO345245000EA 1230 DKK
ACRO345245000 ACRO345240250 ACRO345240025
Methylcyclopentan 95%
Methylcyclopentane
Formel: C₆H₁₂
Molekylvægt: 84.16 g/mol
Kogepunkt: 71 °C
Smeltepunkt: –142.4 °C
Massefylde: 0.748 g/cm³
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001382
CAS-nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN nummer: 2298
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %